Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel non stériles en acier au carbone, 5/boîte en feuille de métal, nº15C
Rebord de découpe plus long et plus étendu que la lame nº15 traditionnelle.
Marque: Swann-Morton™ 0121
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Offre une portée supplémentaire, en particulier lorsqu’elle est associée à la poignée B3 de conception ergonomique.
- Rebord de découpe plus long et plus étendu que la lame n°15 traditionnelle.
- Utilisée par les dentistes lors des procédures parodontales.
- Utilisée par les podologues pour nucléer la corne autour des palmures des orteils.
- Configuration n°3.
- Convient aux poignées 3, 3L, 3 graduées, 5B, 7, 9 et B3.
Spécification
Acier au carbone | |
Non-sterile | |
5/boîte, 100/boîte |