Learn More
Poudre de charbon actif, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 75.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Numéro MDL | MFCD00133992 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
CID PubChem | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11377618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033302.22 |
100 g |
29.80€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11387618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033302.36 |
500 g |
75.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-44-0 | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
C | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbone |
Spécification
Carbon powder | |
Noir | |
C | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
[C] | |
12.011 | |
CHEBI:27594 |
7440-44-0 | |
2.26g/cm3 at 20°C | |
MFCD00133992 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
5462310 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
P235+P410-P280
H252
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'rtecsNumber' : FF5250100
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only