Learn More
Disulfure de carbone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15672860
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
4 x 2 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,9%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-15-0
Formule moléculaire CS2
Poids moléculaire (g/mol) 76.131
Numéro MDL MFCD00011321
Clé InChI QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide
CID PubChem 6348
ChEBI CHEBI:23012
Nom IUPAC méthanedithione
SMILES C(=S)=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon disulfide
Point de fusion -112°C to -111°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%
Absorbance max. 0.50 at 388 nm, max. 1.0 at 386 nm, max. 0.01 at 750 nm, max. 0.01 500 nm, max. 0.05 at 410 nm, max. 0.10 at 403 nm, max. 0.25 at 394 nm
% max. CAS 100.0000%
Densité 1.266 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 46°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair −30°C
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CS2
Numéro UN UN1131
Beilstein 1098293
Poids de la formule 76.14
Pourcentage de pureté >99.9%
Qualité HPLC