Learn More
Disulfure de carbone, réactif ACS, ≥99,9 %, Honeywell™ Riedel-de Haen ™
Réactif ACS, ≥99,9%
77.25€ - 139.66€
Identifiants chimiques
CAS | 75-15-0 |
---|---|
Formule moléculaire | CS2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 76.131 |
Numéro MDL | MFCD00011321 |
Clé InChI | QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide |
CID PubChem | 6348 |
ChEBI | CHEBI:23012 |
Nom IUPAC | méthanedithione |
SMILES | C(=S)=S |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15631650
|
Honeywell-Riedel-de Haen
180173-500ML |
500 mL | Bouteille en verre |
77.25€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15621650
|
Honeywell-Riedel-de Haen
180173-1L |
1 L | Bouteille en verre |
139.66€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
75-15-0 | |
76.131 | |
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N | |
6348 | |
méthanedithione |
CS2 | |
MFCD00011321 | |
carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide | |
CHEBI:23012 | |
C(=S)=S |
Spécification
Carbon Disulfide | |
75-15-0 | |
46°C | |
−30°C (−22°F) | |
Liquide | |
CS2 | |
UN1131 | |
carbon disulfide, carbon disulphide, carbon bisulfide, dithiocarbonic anhydride, carbon bisulphide, schwefelkohlenstoff, weeviltox, wegla dwusiarczek, solfuro di carbonio, carbondisulphide | |
C(=S)=S | |
76.131 | |
CHEBI:23012 | |
≥99.9% |
-76°C | |
1.266g/mL at 25°C | |
0.5 | |
212°F | |
n20/D 1.627(lit.) | |
MFCD00011321 | |
1098293 | |
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N | |
méthanedithione | |
6348 | |
76.14g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H315-H319-H332-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 1 - Disulfure de carbone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-843-6
missing translation for 'rtecsNumber' : FF6650000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Carbon disulfide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H361fd-Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: carbon disulphide