Learn More
Carbone, activé, poudre, J.T.Baker™
Code produit. 10519190
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nom IUPAC carbone
SMILES [C]
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbon
Note relative au nom Activated
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Quantité 500 g
Poids de la formule 12.01
Forme physique Poudre