Learn More
Carbone, activé, Norit ROW granulés de 0,8 mm, à vapeur activée, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 180.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Poids moléculaire (g/mol) | 12.011 |
Numéro MDL | MFCD00133992 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
CID PubChem | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11399105
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16334.22 |
100 g |
34.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11309115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16334.36 |
500 g |
59.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319115
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16334.0P |
2000 g |
180.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Carbon, activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated is suitable for decolorization, deodorization and purification applications. It is mainly used for gas phase applications such as automotive emission control due to their low pressure drop, high mechanical strength and low dust content. It has high removal efficiency for removing degradation byproducts for drinking water. It also removes foaming causing impurities for the purification of amine and glycol process streams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes granulés de charbon actif Norit ROW de 0,8 mm, activés à la vapeur, conviennent aux applications de décoloration, désodorisation et purification. Ils sont principalement utilisés dans des applications en phase gazeuse telles que le contrôle des émissions automobiles en raison de leur faible chute de pression, de leur résistance mécanique élevée et de leur faible teneur en poussière. Il offre une efficacité élevée pour l’élimination des sous-produits de la dégradation pour l’eau potable. Il élimine également les moussants provoquant des impuretés pour la purification des flux de traitement d’amine et de glycol.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
7440-44-0 | |
12.011 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbone |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spécification
Carbon | |
7440-44-0 | |
MFCD00133992 | |
Insoluble in water. | |
[C] | |
12.011 | |
CHEBI:27594 |
activated, Norit ROW 0.8mm pellets, steam activated | |
C | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
5462310 |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'rtecsNumber' : FF5250100
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only