Learn More
Carbone, activé, - 20 + 40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
30.30€ - 140.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-44-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C |
Poids moléculaire (g/mol) | 12.011 |
Numéro MDL | MFCD00133992 |
Clé InChI | OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve |
CID PubChem | 5462310 |
ChEBI | CHEBI:27594 |
Nom IUPAC | carbone |
SMILES | [C] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15442297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045478.22 |
100 g |
30.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15452297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045478.36 |
500 g |
45.90€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15462297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045478.A3 |
2 kg |
140.00€
2kg |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-44-0 | |
12.011 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
5462310 | |
carbone |
C | |
MFCD00133992 | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
CHEBI:27594 | |
[C] |
Spécification
Carbon | |
Noir | |
C | |
graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve | |
[C] | |
12.011 | |
CHEBI:27594 |
7440-44-0 | |
-20+40 Mesh | |
MFCD00133992 | |
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N | |
carbone | |
5462310 | |
Poudre de cours, Granulaire, Granulés ou Limaces |
Sécurité et traitement
H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-153-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only