Learn More
Chlorure de carbamylcholine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10331753
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-83-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00012011
Clé InChI AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol
CID PubChem 5831
ChEBI CHEBI:3385
Nom IUPAC 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Carbamylcholine chloride
Point de fusion 200°C to 204°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire H2NCO2CH2CH2N(CH3)3Cl
Merck Index 15,1781
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: 1g/50 mL alcohol,1g/10 mL methanol,practically insoluble in chloroform and ether
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 99%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 2.0% max. (105°C, 2 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Carbamylcholine chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./