Learn More
Cytiva Milieux de chromatographie Capto™ Multimodal (MMC)
Utilisé pour résoudre des problèmes de purification spécifiques à des forces ioniques élevées et faibles
215.00€ - 532.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10681521
|
Cytiva
17-5317-10 |
25 ml |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10089269
|
Cytiva
17-5317-02 |
100 ml |
532.00€
100mL |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Composé d’une matrice agarose rigide à haut débit et d’un nouveau ligand multimodal
- Utilisé pour lier les protéines à la conductivité du matériau d’alimentation
- Le ligand contient un groupe d’acides carboxyliques et présente les propriétés d’un échangeur de cations faibles
- Capacité de liaison dynamique élevée à haute conductivité
- Le débit à volume élevé réduit les temps de traitement
- Disponible dans différentes gammes de tailles de conditionnement en vrac et dans des formats pré-conditionnés pratiques pour un développement facile de la mise à l'échelle et des procédés
- Capacité de liaison dynamique à 10 % de pénétration mesurée à un temps de résidence de 2 min, 300 cm/h dans une colonne Tricorn(TM) 5/100 avec 10 cm de hauteur de lit dans 50 mM d’acétate de sodium, pH 4,75, 250 mM de NaCl.
Garantie
Stocker entre 4° et 30°C dans 20 % d’éthanol
Spécification
Milieu Capto MC | |
75 μm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Capto MMC, 25 ml
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.