Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 834
Conçue avec une filtration avancée au carbone pour minimiser l’exposition aux produits chimiques.
Spécification
Type de filtre | BE+ |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour les produits liquides et les poudres |
Description
- Capteurs permettant de détecter la fuite de solvants, d’acides ou de formaldéhyde dans les filtres
- Filtre de secours de sécurité en cas de saturation du filtre principal
- Surveillance continue de la vitesse de la surface de l’air
Programme de sécurité Erlab
- Analyse et validation d’applications, certification d’utilisation, rappels de changement de filtre
- Connectez-vous à eGuard™ pour connaître l’état en temps réel, recevoir les notifications et les alertes
- Fonction Smart-Light pour allumer la hotte
Flexibilité
- Colonne de filtration configurable
- Aucun système de gaine nécessaire
Environnement
- Aucun produit chimique dangereux n’est libéré dans l’atmosphère
- Faible consommation électrique
Spécification
BE+ | |
Pour les produits liquides et les poudres |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 834