Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 633
Conçue avec une filtration avancée au carbone pour minimiser l’exposition aux produits chimiques.
Spécification
Hauteur (métrique) 111 cm
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • Capteurs permettant de détecter la fuite de solvants, d’acides ou de formaldéhyde dans les filtres
  • Filtre de secours de sécurité en cas de saturation du filtre principal
  • Surveillance continue de la vitesse de la surface de l’air
Programme de sécurité Erlab
  • Analyse et validation d’applications, certification d’utilisation, rappels de changement de filtre
  • Connectez-vous à eGuard™ pour connaître l’état en temps réel, recevoir les notifications et les alertes
  • Fonction Smart-Light pour allumer la hotte
Flexibilité
  • Colonne de filtration configurable
  • Aucun système de gaine nécessaire
Environnement
  • Aucun produit chimique dangereux n’est libéré dans l’atmosphère
  • Faible consommation électrique
Spécification
Spécification
111 cm