Learn More
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 391
Conçue avec une filtration avancée au carbone pour minimiser l’exposition aux produits chimiques.
Spécification
Type de produit | Hotte à filtre sans conduit |
---|---|
Ampérage | 1,6 A |
Certifications/Conformité | NF P.92.507 (partie acrylique), EN1822 : Filtre HEPA H14 1998 |
Profondeur (impériale) | 24,75 in |
Profondeur (impériale) intérieure | 21,5 in |
Description
- Capteurs permettant de détecter la fuite de solvants, d’acides ou de formaldéhyde dans les filtres
- Filtre de secours de sécurité en cas de saturation du filtre principal
- Surveillance continue de la vitesse de la surface de l’air
Programme de sécurité Erlab
- Analyse et validation d’applications, certification d’utilisation, rappels de changement de filtre
- Connectez-vous à eGuard™ pour connaître l’état en temps réel, recevoir les notifications et les alertes
- Fonction Smart-Light pour allumer la hotte
Flexibilité
- Colonne de filtration configurable
- Aucun système de gaine nécessaire
Environnement
- Aucun produit chimique dangereux n’est libéré dans l’atmosphère
- Faible consommation électrique
Spécification
Hotte à filtre sans conduit | |
NF P.92.507 (partie acrylique), EN1822 : Filtre HEPA H14 1998 | |
21,5 in | |
54,61 cm | |
45 in | |
114,3 cm | |
50/60 Hz | |
90/264 V | |
39,37 in | |
100 cm |
1,6 A | |
24,75 in | |
62,86 cm | |
135 pcm | |
38 po. | |
96,52 cm | |
Filtre | |
19 à 53 W | |
34 po | |
86,36 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Erlab™ Hotte filtrante sans conduit Captair™ Smart 391