Learn More
Erlab™ Colonnes de filtration Captair par Erlab™ H402 de version 03
Conçues pour les laboratoires spécialisés dans des domaines tels que la biologie, la botanique, l’aérospatiale, l’électronique, les applications pharmaceutiques et les cosmétiques. Les colonnes de filtration Erlab™ Captair™ H402 de version 03 sont utilisées pour stocker les vapeurs et les acides organiques
Marque: Erlab™ G0103/F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colonne de filtration horizontale
- Filtres HEPA H14
- Manutentions dans un environnement ultra propre
- Préfiltre en série (optimise la durée de vie du filtre HEPA H14)
- Filtration au charbon en option = nettoyer l’air pollué par les COV de l’air ambiant
Spécification
Colonne de filtration | |
Pour stocker le formaldéhyde |