Learn More
Erlab™ Hotte filtrante Captair 714 Smart
Les hottes filtrantes Erlab™ Captair Smart 714 sont conçues avec un moyen de communication simple et innovant pour vous faire savoir que la hotte vous protège pour un travail optimal.
Spécification
Type de produit | Hotte filtrante sans conduit |
---|---|
Certifications/Conformité | AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 ; Allemagne : EN 1822:1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) ; marquage CE |
Profondeur (métrique) | 749 mm |
Description | Ouvertures totales ou façade Reverso : la façade réglable offre une position ergonomique à l’utilisateur lors de l’utilisation d’un matériel de grande taille sans compromettre le confinement |
Débit | 518 pcm |
Description
- Type C : filtration au carbone pour les gaz et vapeurs
- Type P : filtration à particules pour les poudres
- Filtre AS : pour vapeurs organiques
- Filtre BE : pour vapeurs acides + organiques
- Filtre F : pour vapeurs de formaldéhyde
- Filtre K : pour vapeurs d’ammoniaque
- Filtre HP : HEPA H14 : filtration efficace à 99,995 % des particules d’une taille supérieure à 0,1 μm
- acier résistant à la corrosion électro-galvanisé revêtu d’un polymère antiacide
- Vitesse frontale de l’air : 0,4 à 0,6 m/s ; 79 fpm à 118 fpm
- Module de filtration en polypropylène
- Communication simple par système de pulsation LED : réglages du ventilateur, minuteur d’utilisation, défaillance du ventilateur, vitesse à la face du filtre, détection automatique de saturation du filtre
- 1 colonne pouvant être configurée pour gérer les liquides, les poudres ou les deux
- Pour un contrôle à distance pour surveiller l’état de la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité immédiatement à vos appareils (mobile, tablette et PC)
- Connexion par câble RJ45 pour afficher et modifier le réglage de la hotte
- Éclairage intérieur : Éclairage à LED > 650 lux
- L’anémomètre à fil chaud donne l’alerte si la vitesse de surface diminue
Spécification
Hotte filtrante sans conduit | |
749 mm | |
518 pcm | |
220 W | |
1805 mm |
AFNOR NF X 15-211:2009 : France - BS 7989 : Angleterre DIN 12 927 ; Allemagne : EN 1822:1998 (filtres HEPA H14 et ULPA U17) ; marquage CE | |
Ouvertures totales ou façade Reverso : la façade réglable offre une position ergonomique à l’utilisateur lors de l’utilisation d’un matériel de grande taille sans compromettre le confinement | |
50/60 Hz | |
90/220 V |