Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %
36.38€ - 625.11€
Identifiants chimiques
CAS | 73463-39-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19NO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 237.3 |
Clé InChI | INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid |
CID PubChem | 2733480 |
Nom IUPAC | 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-acide sulfonique |
SMILES | C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11975421
|
Thermo Scientific Chemicals
327740250 |
25 g | Flacon en verre |
36.38€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11985421
|
Thermo Scientific Chemicals
327741000 |
100 g | Flacon en verre |
98.19€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11965421
|
Thermo Scientific Chemicals
327740010 |
1 kg | Flacon en verre |
625.11€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
73463-39-5 | |
237.3 | |
capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid | |
3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-acide sulfonique |
C9H19NO4S | |
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N | |
2733480 | |
C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O |
Spécification
CAPSO | |
(0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm | |
Blanc | |
Authentique | |
C9H19NO4S | |
(0.1M in water) Clear colorless solution | |
C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O | |
237.3 | |
237.3 | |
Poudre |
73463-39-5 | |
263.0°C to 271.0°C | |
5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C) | |
99% | |
capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid | |
INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N | |
3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-acide sulfonique | |
2733480 | |
99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CAPSO
RUO – Research Use Only