Learn More
CAPS (cristaux blancs fins), Fisher BioReagents
44.80€ - 170.00€
Identifiants chimiques
CAS 1135-40-6
Formule moléculaire C9H19NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 221.32
Numéro MDL MFCD00003837
Clé InChI PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
CID PubChem 70815
Nom IUPAC 3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique
SMILES OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10071453
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP321-100
100 g Bouteille en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10081453
Afficher les documents
Fisher BioReagents
BP321-500
500 g Bouteille en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce tampon biologique a une plage de pH utilisable de 9,7 à 11,1.
Spécification
Identifiants chimiques
1135-40-6
221.32
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
70815
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
C9H19NO3S
MFCD00003837
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique
Spécification
CAPS
324°C
3.0 to 7.0
≥98 %
C9H19NO3S
MFCD00003837
Negligible
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique
70815
≥98%
1135-40-6
Blanc
Poudre / Solide
Pass Test
C6H11NH(CH2)3SO3H
15, 1769
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic Acid
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
221.32
221.32
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
AVERTISSEMENT !
Emergency Overview
Harmful if swallowed. Use personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Do not induce vomiting. Call a physician or Poison Control Center immediately.
NFPA
Health:2
Flammability:1
Instability:0
Recommended Storage : RT
Identifiant produit
  • CAPS
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.