Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %, pour la biochimie
84.20€ - 481.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1135-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H19NO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 221.32 |
Numéro MDL | MFCD00003837 |
Clé InChI | PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid |
CID PubChem | 70815 |
Nom IUPAC | 3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique |
SMILES | OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10347830
|
Thermo Scientific Chemicals
172621000 |
100 g | Flacon en verre |
84.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10331034
|
Thermo Scientific Chemicals
172622500 |
250 g | Flacon en verre |
168.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10390544
|
Thermo Scientific Chemicals
172620010 |
1 kg | Bouteille en verre |
481.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
1135-40-6 | |
221.32 | |
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N | |
70815 | |
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 |
C9H19NO3S | |
MFCD00003837 | |
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid | |
3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique |
Spécification
(0.1 M in H2O) at 0nm | |
(0.1M in H2O) | |
1135-40-6 | |
Poudre | |
Authentique | |
C9H19NO3S | |
MFCD00003837 | |
3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid | |
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1 | |
221.32 | |
221.31 | |
Biochimie |
CAPS | |
99% | |
Blanc | |
99% | |
5% max. | |
C6H11NH(CH2)3SO3H | |
15, 1769 | |
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N | |
3-(cyclohexylamino)propane-1-acide sulfonique | |
70815 | |
≥98.5% (on dry substance) |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-492-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ6395000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- CAPS
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.