Learn More
Thermo Scientific™ Kit de prélèvement d’échantillons à feuille de métal et à débit divisé Capitol Vial
Effectuez la collecte et le stockage des échantillons avec le kit de prélèvement d’échantillons à opercule en feuille de métal et à débit divisé Thermo Scientific™ Capitol.
195.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15698568
|
Thermo Scientific™
92023 |
Kit de prélèvement d’échantillons à opercule en feuille de métal et à débit divisé, 100/boîte |
195.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Effectuez la collecte et le stockage des échantillons avec le kit de prélèvement d’échantillons à opercule en feuille de métal et à débit divisé Thermo Scientific™ Capitol. Il est idéal pour les tests sur le lieu de travail SAMHSA.
- Facile à utiliser—il suffit de retirer l’opercule en feuille de métal, puis les composants et de donner le godet de prélèvement au donneur
- Après prélèvement de l’échantillon, versez 30 ml d’urine dans le premier flacon de transport et 15 ml dans le second flacon, fermez le couvercle à charnière jusqu’à ce qu’il soit enclenché
- Placez le flacon dans la poche avant du sachet d’échantillon et le formulaire de demande complété dans la poche arrière
- Retirez la protection antiadhésive bleue du sachet et pliez le rabat sur les poches pour fermer hermétiquement
Informations de commande :
Marque personnalisée disponible pour les opercules en feuille de métal et les sachets d’échantillon.
Inclut :
Bécher (8 oz) avec bandelette indicatrice de température, flacons avec bouchon de chaîne de contrôle de 2 à 45 ml, sachet d’échantillon à poche double générique, absorbant, opercule en feuille de métal.
Remarque :
Pour effectuer des tests conformes aux directives de la SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration), reportez-vous aux instructions relatives aux exigences de prélèvement et de transport.
Spécification
Kit de prélèvement d’échantillons |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.