Learn More
Thermo Scientific™ Godets de prélèvement Capitol Vial
GREENER_CHOICE
Les godets de prélèvement de flacons Thermo Scientific™ Capitol sont utilisés pour les tests traditionnels et sur site.
Marque:  Thermo Scientific™ 10141
Code produit. 15648558
  • 373.00€ / 350 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les godets de prélèvement de flacons Thermo Scientific™ Capitol sont utilisés pour les tests traditionnels et sur site. Choisissez entre deux godets de prélèvement de type bécher différents.
Caractéristiques :
  • Bec verseur pour un transfert facile de l’échantillon vers des récipients de plus petite taille
  • Avec ou sans bandelettes indicatrices de température
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Godet de prélèvement d’échantillons
200 ml (3.5 oz)
Godet de prélèvement avec barrette de température ; 3,5 oz (103,5 ml)
350/Carton
Polypropylène
103,5 mL
Bandelette de température
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.