Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, deux extrémités ouvertes
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Peut être utilisé pour un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
Marque: Hirschmann™ 9202310
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ouvertures aux deux extrémités
- Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités | |
1,55 mm | |
100 mm | |
4 x 250/Pk. |