Learn More
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités
Excellents pour manipuler de petits échantillons en laboratoire. Les tubes capillaires Hirschmann Instruments™ à deux extrémités ouvertes peuvent être utilisés dans un large éventail d’applications scientifiques et médicales.
Marque:  Hirschmann™ 9201012
Code produit. 10537831
  • 111.24€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ouvertures aux deux extrémités
  • Disponible dans une large gamme de diamètres / longueurs
Spécification
Spécification
0,8 mm
Ouvertures aux deux extrémités
Tube capillaire
1 mm
120 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Hirschmann™ Tubes capillaires, ouvertures aux deux extrémités > Longueur : 120mm ; Dia. ext. : 1mm