Learn More
SCAT™ Bidon de sécurité, HDPE-EC
Click to view available options
Taille du bouchon:
S50
S60/61
S70/71
S90
Comprend:
Approbation UN-X ; avec bande de visualisation
Approbation UN-Y
Avec des bandes bleues sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes jaunes sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes rouges sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec des bandes vertes sur la poignée, sans certification Y de l’ONU
Avec flotteur
Canister with Floater
Canister with UN-Y Approval
Compact
Flotteur
Capacité (métrique):
5 L
10 L
20 L
30 L
60 L
Description
- En PEHD très robuste et à conductivité électrique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
- Quantités de remplissage de 10 L, pour une utilisation avec des systèmes HPLC, jusqu’à 60 L avec des fûts pour la collecte de grandes quantités de récipients, p. ex. dans les systèmes d’élimination professionnels SymLine
- Les types de filetage S50, S60/61, S70/71 et S90 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec le SCAT
- Gamme SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre de substances dangereuses volatiles
- Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
- Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
La vaste gamme de boîtes à conductivité électrique comprend une variété de conceptions pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants. Parfaitement adaptées à une utilisation en combinaison avec les systèmes d’élimination SCAT SafetyWasteCaps ou SymLine.
Spécification
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 15.8 gal. |
Capacité (métrique) | 60 L |
Taille du bouchon | S70/71 |
Couleur | Noir |
Dimensions (L x l x H) | 330 x 690 x 395 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à la collecte des déchets liquides inflammables et au système de sécurité S.C.A.T™ |
À utiliser avec (équipement) | Entonnoirs de sécurité |
Comprend | Avec flotteur |
Matériau | HDPE |