Learn More
(+)-camptothécine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
224.12€ - 934.65€
Identifiants chimiques
CAS | 7689-03-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H16N2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 348.35 |
Numéro MDL | MFCD00081076 |
Clé InChI | VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N |
Synonyme | camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin |
CID PubChem | 24360 |
ChEBI | CHEBI:27656 |
SMILES | CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10502461
|
Thermo Scientific Acros
276721000 |
100 mg | Flacon en verre |
224.12€
100mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772315
|
Thermo Scientific Acros
276720010 |
1 g | Flacon en verre |
934.65€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7689-03-4 | |
348.35 | |
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N | |
24360 | |
CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O |
C20H16N2O4 | |
MFCD00081076 | |
camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin | |
CHEBI:27656 |
Spécification
(+)-Camptothecin | |
7689-03-4 | |
100.0 | |
Jaune | |
Authentique | |
C20H16N2O4 | |
15, 1737 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetonirile,dmso,,chloroform,hydrochloric acid | |
CCC1(C2=C(COC1=O)C(=O)N3CC4=CC5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)O | |
24360 | |
348.35 | |
Poudre |
98% | |
97.5 | |
260.0°C | |
1.0% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
MFCD00081076 | |
camptothecin, camptothecine, s-+-camptothecin, campathecin, +-camptothecine, d-camptothecin, 20 s-camptothecine, +-camptothecin, 21,22-secocamptothecin-21-oic acid lactone, s-camptothecin | |
VSJKWCGYPAHWDS-FQEVSTJZSA-N | |
348.35 | |
CHEBI:27656 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : UQ0492000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- (+)-Camptothecin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./