Learn More
Thermo Scientific Chemicals Camptothécine
Agent antitumoral cytotoxique qui inhibe la topoisomérase I
85.50€ - 652.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7689-03-4 |
---|---|
Synonyme | (S)-(+)-camptothécine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15484889
|
Thermo Scientific Chemicals
J62523.MD |
250 mg |
85.50€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15464889
|
Thermo Scientific Chemicals
J62523.03 |
1 g |
328.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15474889
|
Thermo Scientific Chemicals
J62523.06 |
5 g |
652.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Camptothecin is used as a cytotoxic antitumor agent that inhibits topoisomerase I.Camptothecin shows remarkable anticancer activity based on preliminary clinical trials. Its analogues are used in cancer chemotherapy. Cyclodextrin-based polymer containing camptothecin is used in the investigational anti-cancer drug study.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7689-03-4 | |
(S)-(+)-camptothécine |
Spécification
Jaune | |
C20H16N2O4 | |
(S)-(+)-camptothécine | |
Réactif d’apoptose | |
Agent antitumoral cytotoxique qui inhibe la topoisomérase I |
7689-03-4 | |
348,35g/mol | |
260°C | |
2°C à 8°C | |
Poudre |
RUO – Research Use Only