Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpain XI
Code produit. 15407179
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
A cell-permeable dipeptidyl --ketoamide that acts as a potent, highly selective, reversible, and active site inhibitor of calpain-1 and -2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145731-49-3
Formule moléculaire C26H40N4O6
Synonyme Z-Leu-α-acide aminobutyrique-CONH(CH2)3-morpholine ; Z-L-Abu-CONH(CH2)3-morpholine
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Une dipeptidyl →-cétoamide perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur puissant, hautement sélectif, réversible et actif au site de la calpaïne-1 et -2.
Poids de la formule 504,60
Sensibilité Sensible à la lumière
Forme Solide
Clé InChI TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)C(=O)NCCCN1CCOCC1
Nom IUPAC benzyl N-{3-methyl-1-[(1-{[3-(morpholin-4-yl)propyl]carbamoyl}-1-oxobutan-2-yl)carbamoyl]butyl}carbamate
Poids moléculaire (g/mol) 504.63