Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de calpaïne II, ≥95 %
Un inhibiteur des calpaïnes I et II
87.50€ - 346.00€
Identifiants chimiques
CAS 136632-32-1
Formule moléculaire C19H35N3O4S
Synonyme N-Ac-Leu-Leu-Methioninal ; ALLM
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15484869
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62491.#0
5 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15494869
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J62491.MB
25 mg
346.00€
25mg
Description
Description
ALLM (Calpain Inhibitor) is a cell-permeable, peptide aldehyde inhibitor of calpain I and calpain II. ALLM acts as a very potent inhibitor of cathepsin L and the strongest inhibitor of cathepsin B amongst the peptide aldehydes. This compound inhibits the processing of malaria aspartic hemoglobinases plasmepsins I and II in vitro. ALLM also inhibits other neutral cysteine proteases, and activation-induced programmed cell death. It restores defective immune responses in HIV+ donors. ALLM blocks nitric oxide production by activated macrophages by interfering with transcription of the inducible nitric oxide synthase gene. ALLM also acts as a weak inhibitor of proteasome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
136632-32-1
C19H35N3O4S
N-Ac-Leu-Leu-Methioninal ; ALLM
Spécification
Blanc
Un inhibiteur des calpaïnes I et II
136632-32-1
401,60g/mol
Soluble dans l’éthanol à 20 mg/ml
Poudre
CSCCC(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(CC(C)C)NC(C)=O)C=O
401.57
-30°C à -10°C
≥ 95%
C19H35N3O4S
N-Ac-Leu-Leu-Methioninal ; ALLM
Signal Transduction Reagent
RJWLAIMXRBDUMH-UHFFFAOYNA-N
2-acetamido-4-methyl-N-(3-methyl-1-{[4-(methylsulfanyl)-1-oxobutan-2-yl]carbamoyl}butyl)pentanamide