Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage, température et humidité
Le certificat d’étalonnage BINDER™ pour la température et l’humidité mesure la température et l’humidité avec divers points de mesure.
523.00€ - 2975.00€
Spécification
Type de produit | Certificat d’étalonnage, température et humidité |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesure de température et d’humidité |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Points d’étalonnage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Points d’étalonnage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15922962
|
BINDER™
8012-1187 |
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 | 1 point de mesure |
523.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15932962
|
BINDER™
8012-1188 |
Chambres BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720 | 1 point de mesure |
523.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933012
|
BINDER™
8012-1614 |
Chambres BINDER MKFT 115, MKFT 240, MKFT 720 | 27 points de mesure |
2975.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943012
|
BINDER™
8012-1615 |
Chambres BINDER MKF 56, MKF 115, MKF 240, MKF 720 | 27 points de mesure |
2975.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Un point de mesure de l’humidité
- Certificat inclus
- Point de mesure de l’humidité au centre de la chambre
- Mesure de la température (conformément à la norme DIN12880) et de l’humidité à 25°C / 60 % de HR ou à des valeurs spécifiées
Spécification
Certificat d’étalonnage, température et humidité | |
Mesure de température et d’humidité |