Learn More
BINDER™ Certificat de calibrage pour la température et l’humidité
Certificat de calibrage pour la température et l’humidité - mesure au centre de l’espace utile à 25 °C/60 % HR ou à des valeurs expérimentales prédéterminées
Marque: BINDER™ 8012-0154
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mesure au centre de la chambre à 25°C / 60 % HR ou aux valeurs de test spécifiées
Spécification
Chambres BINDER série KBF, KBF-S | |
Certificat d’étalonnage, température et humidité : mesure au centre de la chambre à 25°C / HR 60 % ou aux valeurs de test spécifiées | |
1 Day | |
Certificat d’étalonnage |