Learn More
Julabo™ Bains d’étalonnage
Les bains d’étalonnage Julabo™ conviennent aux applications dans les laboratoires d’étalonnage et sont conformes aux exigences spécifiées par la norme DIN ISO 9001.
Marque: Julabo™ 9352627
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Affichage confort VFD (fluorescent sous vide)
- Affichage LCD rétroéclairé pour un fonctionnement interactif pratique
- Clavier pour les points de consigne, les valeurs d’avertissement/de sécurité et les fonctions de menu
- ICC (Intelligent Cascade Control), régulation automatique de la température
- Fonctions de contrôle de la température TCF pour optimiser le comportement de contrôle
- Étalonnage ATC3 à trois points
- Connexion du capteur externe Pt100 pour les mesures et le contrôle
- Pompe intelligente, étages de pompe à réglage électronique
- Système d’alerte rapide signalant un faible niveau de liquide (DBGM 203 06 059.8)
- Coupure en cas de surchauffe réglable, visible sur l’affichage
- Interface RS232/RS485 pour la communication en ligne
- Programmateur intégré pour les étapes de programme 6 x 60
- Stabilité de température maximale à ±0,005°C (±0,02°C à +200°C)
- Uniformité de la température supérieure à ±0,01°C.
- Capteur Pt100 en option pour les mesures de température de référence
- Chambre de température avec débordement au niveau de liquide maximum
- ACC - Commande de refroidissement active
- Tensions disponibles : 230 V/50 Hz, 115 V/60 Hz
- Grille d’aération amovible pour un nettoyage pratique qui permet de maintenir les performances de refroidissement
Spécification
5°C à 40°C | |
Classification III, DIN 12876-1, DIN ISO 9001 | |
Convient aux applications dans les laboratoires d'étalonnage, assure la plus grande stabilité de température et la température la plus élevée. | |
Couvercle de bain avec 7 ouvertures | |
200°C | |
±0,005°C | |
45 cm | |
32 cm | |
48 kg | |
50/60 Hz |
14 L | |
VFD, LCD | |
2 kW | |
FK30-SL | |
±0,1°C | |
15 mois | |
12 cm | |
79 cm | |
230/115 V |