Learn More
Oxyde de tungstène de calcium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.70€ - 406.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-75-2 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00010913 |
Synonyme | Calcium tungstate |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013051.14 |
25 g |
62.70€
25g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11302138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013051.22 |
100 g |
94.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11392128
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013051.36 |
500 g |
406.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium tungsten oxide is used as a luminophore.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-75-2 | |
MFCD00010913 | |
Calcium tungstate |
Spécification
Calcium tungsten oxide | |
7790-75-2 | |
MFCD00010913 | |
Calcium tungstate | |
287.93 |
1620°C | |
Poudre | |
14,1712 | |
Insoluble in H2O; Decomposes by hot HCl,HNO3 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 232-219-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only