Learn More
Trifluorométhanesulfonate de calcium, 99 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379277
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Calcium trifluoromethanesulfonate is used for aminolysis of epoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55120-75-7
Formule moléculaire C2CaF6O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 338.204
Numéro MDL MFCD00143911
Clé InChI PUQLFUHLKNBKQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium trifluoromethanesulfonate, calcium triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, calcium salt, calcium trifluoromethansulphonate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, calcium salt 2:1, calcium ditriflate, calcium trifluoromethyl sulfonate, calcium ii triflate, calcium 2+ ditriflate
CID PubChem 2734307
Nom IUPAC calcium ; trifluorométhane sulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium trifluoromethanesulfonate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Formule linéaire Ca(OSO2CF3)2
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 338.21
Pourcentage de pureté ≤99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium trifluoromethanesulfonate