Learn More
Calcium, technique, métal, granulaire, SLR, Fisher Chemical
Ca, numéro CAS-7440-70-2, 100 g, 1 484°C, gris, 40,07 g/mol, 845°C, 85314, pot de poudre en plastique, solide
22.05€ - 63.10€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-70-2 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca |
Poids moléculaire (g/mol) | 40.08 |
Numéro MDL | MFCD00010897 MFCD00085314 |
Clé InChI | OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | calcium |
SMILES | [Ca] |
Description
Ca, numéro CAS-7440-70-2, 100 g, 1 484°C, gris, 40,07 g/mol, 845°C, 85314, pot de poudre en plastique, solide
Identifiants chimiques
7440-70-2 | |
40.08 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
[Ca] |
Ca | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
calcium |
Spécification
1484°C | |
7440-70-2 | |
14 | |
Ca | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
calcium | |
40.07g/mol |
845°C | |
Gris | |
Solide | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
[Ca] | |
40.08 | |
Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Calcium
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.
- P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.