Learn More
Sulfure de calcium, 99 % (base métallique à l’exclusion du Mg), Mg <1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345867
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Calcium sulfide is used in phosphors, lubricant additives and luminous paints. It reacts with elemental sulfur to give a lime-sulfur. Further, it is used in ore dressing and flotation agent. In addition to this, it is used as a depilatory in the tanning industry and in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20548-54-3
Formule moléculaire CaS
Poids moléculaire (g/mol) 72.14
Numéro MDL MFCD00015990
Clé InChI AGVJBLHVMNHENQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 30182
Nom IUPAC sulfanylidène calcium
SMILES [S--].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium sulfide
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (à base de métaux à l’exception du Mg), Mg <1 %
Numéro UN UN3134
Merck Index 14,1707
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 72.14
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Stench
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.5 g/mL