Learn More
Sulfate de calcium hémihydraté, 97+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
23.42€ - 77.79€
Identifiants chimiques
CAS | 10034-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | 0·5 H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.15 |
Numéro MDL | MFCD00149624 |
Clé InChI | ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate |
CID PubChem | 3033839 |
ChEBI | CHEBI:32584 |
Nom IUPAC | disulfate de dicalcium hydraté |
SMILES | O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10298653
|
Thermo Scientific Acros
385351000 |
100 g | Flacon en plastique |
23.42€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10367583
|
Thermo Scientific Acros
385355000 |
500 g | Flacon en plastique |
29.45€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10075243
|
Thermo Scientific Acros
385350025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
77.79€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10034-76-1 | |
145.15 | |
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J | |
3033839 | |
disulfate de dicalcium hydraté |
0·5 H2O | |
MFCD00149624 | |
calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate | |
CHEBI:32584 | |
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2] |
Spécification
Calcium sulfate hemihydrate | |
Blanc | |
97% min. (On dry substance) (Complexometry) | |
MFCD00149624 | |
Solubility in water: 0.8g/L (20°C) | |
O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ca+2].[Ca+2] | |
145.15 | |
CHEBI:32584 | |
≥97% | |
Confirmed |
10034-76-1 | |
Poudre | |
0·5 H2O | |
calcium sulfate hemihydrate, gypsum hemihydrate, calcium sulphate hemihydrate, unii-3rw091j48v, crystacal, densite, hemihydrate gypsum, densite gypsum, gipshalbhydrat, p 23 sulfate | |
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J | |
disulfate de dicalcium hydraté | |
3033839 | |
145.15 | |
Pures | |
4.5% to 8.0% (500°C, 2 Hrs) |
RUO – Research Use Only