Learn More
Calcium Sulfate Dihydrate, ≥99%, ReagentPlus™ Grade, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Calcium sulfate dihydrate |
Couleur | Colorless |
Forme physique | Solid |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | CaSO4 · 2H2O |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | sulfate de calcium dihydraté |
Poids de la formule | 172.17g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Odeur | Odorless |