Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, + de 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
65.50€ - 205.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10101-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH4O6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.16 |
Numéro MDL | MFCD00149625 |
Clé InChI | PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone |
CID PubChem | 24928 |
ChEBI | CHEBI:32583 |
Nom IUPAC | sulfate de calcium dihydraté |
SMILES | O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12045390
|
Thermo Scientific Acros
446380010 |
1 kg | Flacon en plastique |
65.50€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12055390
|
Thermo Scientific Acros
446380050 |
5 kg | Flacon en plastique |
205.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10101-41-4 | |
172.16 | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
24928 | |
sulfate de calcium dihydraté |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
CHEBI:32583 | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spécification
Calcium sulfate dihydrate | |
98% min. (Complexometry) | |
CaSO4·2H2O | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
sulfate de calcium dihydraté | |
24928 | |
172.17 | |
Extra pur |
10101-41-4 | |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
172.16 | |
CHEBI:32583 | |
≥98% |