Learn More
Sulfate de calcium dihydraté, 98 %, pour biochimie, Thermo Scientific Chemicals
40.00€ - 131.00€
Chemische Identifikatoren
CAS | 10101-41-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaH4O6S |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.16 |
Numéro MDL | MFCD00149625 |
Clé InChI | PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone |
CID PubChem | 24928 |
ChEBI | CHEBI:32583 |
Nom IUPAC | calcium dihydrate sulfate |
SMILES | O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Conditionnement | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12675137
|
Thermo Scientific Acros
448031000 |
100 g | Flacon en plastique |
40.00€
100g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
12685137
|
Thermo Scientific Acros
448035000 |
500 g | Flacon en plastique |
131.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10101-41-4 | |
172.16 | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
24928 | |
calcium dihydrate sulfate |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
CHEBI:32583 | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Calcium sulfate dihydrate | |
97.5% min. (Complexometry) | |
CaSO4·2H2O | |
calcium sulfate dihydrate, phosphogypsum, landplaster, annaline, compactrol, gips, gypsite, primoplast, satinite, gypsum stone | |
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L | |
calcium dihydrate sulfate | |
24928 | |
172.17 | |
Biochimie |
10101-41-4 | |
CaH4O6S | |
MFCD00149625 | |
Solubility in water: 2g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents | |
O.O.[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
172.16 | |
CHEBI:32583 | |
98% |
RUO – Research Use Only