Learn More
Sulfate de calcium, 99 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
31.30€ - 796.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7778-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.13 |
Numéro MDL | MFCD00010912 |
Clé InChI | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous |
CID PubChem | 24497 |
ChEBI | CHEBI:31346 |
Nom IUPAC | calcium ; sulfate |
SMILES | [Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10308310
|
Thermo Scientific Acros
217521000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10771614
|
Thermo Scientific Acros
217525000 |
500 g | Flacon en plastique |
95.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924251
|
Thermo Scientific Acros
217520025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
212.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15119253
|
Thermo Scientific Acros
217520100 |
10 kg | Récipient en plastique |
796.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AdsorbantChemische Identifikatoren
7778-18-9 | |
136.13 | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
24497 | |
calcium ; sulfate |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous | |
CHEBI:31346 | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Spezifikation
Calcium sulfate | |
7778-18-9 | |
Poudre cristalline fine | |
CaO4S | |
MFCD00010912 | |
15,1708 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in glycerol, practically insoluble in most common organic, solvents | |
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
136.13 | |
CHEBI:31346 | |
99% |
1450.0°C | |
Blanc | |
98.5% min | |
CaSO4 | |
01,107 | |
calcium sulfate, drierite, gypsum, sulfuric acid, calcium salt 1:1, karstenite, calcium sulphate, anhydrous gypsum, plaster of paris, anhydrous calcium sulfate, calcium sulfate, anhydrous | |
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; sulfate | |
24497 | |
136.14 | |
Pures |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-900-3
RUO – Research Use Only