Learn More
Stéarate de calcium, 5,9 à 7,1 % (Ca), poudre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13595040
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1592-23-0
Formule moléculaire C36H70CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 607.02
Numéro MDL MFCD00036390
Clé InChI CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates
CID PubChem 15324
Nom IUPAC calcium;octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium stearate
Point de fusion 145°C to 160°C
Note relative au nom 6.4 to 7.4% (Ca)
Forme physique Poudre
Quantité 5 kg
Merck Index 15,1705
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 607.02
Pourcentage de pureté 6.4 to 7.4% (Ca)
Conditionnement Récipient en plastique
Identifiant produit
  • Calcium stearate