Learn More
Concentré de solution étalon de calcium, 100 ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11888213
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100 ml
Solutions étalons pour essais limites comme décrit au chapitre 4 (4.1.2) de la pharmacopée européenne
• Fourni avec certificat d'analyse, numéro de lot et date de péremption
• Concentrés pour préparer des solutions étalon
Spécification
Concentration 100ppm
Conditionnement 100 ml
Quantité 100 mL