Learn More
Silicate de calcium, poudre blanche, Thermo Scientific™
Code produit. 11463820
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
À utiliser en céramique, en extendeur de peinture et en chromatographie.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-39-0
Formule moléculaire CaO3Si
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00015979
Clé InChI OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
CID PubChem 26370
Nom IUPAC calcium ; dioxydo(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium silicate
Point de fusion 1540°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 116.16
Qualité Réactif
Densité 2.9 g/cm3 at 20°C