Learn More
Propionate de calcium, + de 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10618904
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4075-81-4
Formule moléculaire C6H10CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 186.22
Numéro MDL MFCD00167354
Clé InChI BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907
CID PubChem 19999
ChEBI CHEBI:81716
Nom IUPAC Calcium ; propanoate
SMILES [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium propionate
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
pH 6.9 to 9.0 (10% soln.)
Perte à la dessiccation 4% max. (105°C, 2 Hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Complexometry)
Conditionnement Tambour en fibre
Formule linéaire (CH3CH2COO)2Ca
Quantité 25 kg
Merck Index 15, 1700
Informations sur la solubilité Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene
Poids de la formule 186.22
Pourcentage de pureté 98+%
Matière insoluble 0.3% max. (in water)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Calcium propionate