Learn More
Phosphate de calcium tribasique, 34 à 40 % Ca, Thermo Scientific Chemicals
58.30€ - 285.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12167-74-7 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 310.17 |
Numéro MDL | MFCD00010904 |
Clé InChI | QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy |
CID PubChem | 14781 |
Nom IUPAC | tricalcium diphosphate |
SMILES | [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11364257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036731.36 |
500 g |
58.30€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036731.A3 |
2 kg |
105.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11354257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036731.A9 |
10 kg |
285.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Utilized in powdered spices as an anticaking agent and baby powder. It is the starting material for the production of phosphoric acid and fertilizers. Employed in tissue replacement for repairing bony defects and act as drug carrier for drug delivery to the bone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12167-74-7 | |
310.17 | |
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H | |
14781 | |
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
Ca3O8P2 | |
MFCD00010904 | |
durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy | |
tricalcium diphosphate |
Spécification
Calcium phosphate tribasic | |
12167-74-7 | |
Poudre | |
Ca3O8P2 | |
durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy | |
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H | |
tricalcium diphosphate | |
14781 | |
White powder |
tribasic | |
Blanc | |
34-40% Ca | |
MFCD00010904 | |
Partially soluble in water. | |
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O | |
310.17 | |
1004.67 | |
3.14g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
H315-H319-H335:Provoque une irritation cutanée.Provoque une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-330-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only