Learn More
Phosphate de calcium (pyro), 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
29.85€ - 235.17€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-76-3 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca2O7P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 254.10 |
Numéro MDL | MFCD00015983 |
Clé InChI | JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2 |
CID PubChem | 24632 |
ChEBI | CHEBI:32598 |
Nom IUPAC | dicalcique;phosphate de phosphonato |
SMILES | [Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089836.30 |
250 g |
29.85€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493830
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089836.A1 |
1 kg |
92.06€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403840
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089836.A7 |
5 kg |
235.17€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-76-3 | |
254.10 | |
JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J | |
24632 | |
dicalcique;phosphate de phosphonato |
Ca2O7P2 | |
MFCD00015983 | |
calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2 | |
CHEBI:32598 | |
[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Calcium phosphate (pyro) | |
7790-76-3 | |
Poudre | |
MFCD00015983 | |
Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water. | |
[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O | |
254.10 | |
CHEBI:32598 | |
≥96% | |
3.09 g/mL |
1230°C | |
Blanc | |
Ca2O7P2 | |
calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2 | |
JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J | |
dicalcique;phosphate de phosphonato | |
24632 | |
254.1 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 232-221-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only