Learn More
Phosphate de calcium, 96 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
64.20€ - 228.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7758-87-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 310.18 |
Clé InChI | QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H |
Synonyme | calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic |
CID PubChem | 24456 |
ChEBI | CHEBI:9679 |
Nom IUPAC | diphosphate de tricalcium |
SMILES | [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12065390
|
Thermo Scientific Acros
446390010 |
1 kg |
64.20€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12075390
|
Thermo Scientific Acros
446390050 |
5 kg |
228.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7758-87-4 | |
310.18 | |
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic | |
CHEBI:9679 | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2] |
Ca3O8P2 | |
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H | |
24456 | |
diphosphate de tricalcium |
Spécification
Calcium phosphate | |
7758-87-4 | |
Ca3O8P2 | |
15,1696 | |
Solubility in water: 0.1g/L (25°C) | |
[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2] | |
310.18 | |
CHEBI:9679 | |
96% | |
Flacon en verre |
1670.0°C | |
95% min. (Complexometry) | |
Ca3(PO4)2 | |
calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic | |
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H | |
diphosphate de tricalcium | |
24456 | |
310.18 | |
Pures |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-840-8
RUO – Research Use Only