Learn More
Peroxyde de calcium, généralement 65 %, Thermo Scientific Chemicals
Stabilisateur de caoutchouc
67.00€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1305-79-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.076 |
Numéro MDL | MFCD00015988 |
Clé InChI | LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965 |
CID PubChem | 14779 |
ChEBI | CHEBI:48233 |
Nom IUPAC | calcium ; peroxyde |
SMILES | [O-][O-].[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021157.22 |
100 g |
67.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
021157.36 |
500 g |
171.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium peroxide is used as a rubber stabilizer, used in different areas of industry and agriculture. In agriculture it is used as an oxygen fertilizer, and is also used in the presowing treatments of rice seed. It is used as flour bleaching agent and improving agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1305-79-9 | |
72.076 | |
LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N | |
14779 | |
calcium ; peroxyde |
CaO2 | |
MFCD00015988 | |
calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965 | |
CHEBI:48233 | |
[O-][O-].[Ca+2] |
Spécification
Calcium peroxide | |
Poudre | |
MFCD00015988 | |
14,1689 | |
Slightly soluble in water; Soluble in acids | |
[O-][O-].[Ca+2] | |
72.076 | |
CHEBI:48233 | |
65% (typically) | |
Moisture sensitive |
1305-79-9 | |
CaO2 | |
UN1457 | |
calcium peroxide, calcium dioxide, calper, calper g, unii-7fro2eno91, peroxidocalcium, calciumperoxid, kalziumperoxid, calcium peroxide ca o2, hsdb 965 | |
LHJQIRIGXXHNLA-UHFFFAOYSA-N | |
calcium ; peroxyde | |
14779 | |
72.08 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272-H314-H318
Peut aggraver un incendie
comburant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :Peroxyde de calcium
missing translation for 'einecsNumber' : 215-139-4
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only