Learn More
Perchlorate de calcium tétrahydraté, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10310144
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15627-86-8
Formule moléculaire CaCl2O8·4H2O
Poids moléculaire (g/mol) 311.04
Numéro MDL MFCD00191895
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium perchlorate tetrahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire CaCl2O8·4H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 311.04
Pourcentage de pureté 12.2 to 13.5% (Calcium)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium perchlorate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.