Learn More
Oxalate de calcium monohydraté, 99,9985 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
62.30€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5794-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H2CaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.11 |
Numéro MDL | MFCD00150039 |
Clé InChI | LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? |
CID PubChem | 165350 |
Nom IUPAC | calcium ; oxalate ; hydrate |
SMILES | O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11322108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013007.06 |
5 g |
62.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013007.14 |
25 g |
210.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5794-28-5 | |
146.11 | |
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L | |
165350 | |
O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O |
C2H2CaO5 | |
MFCD00150039 | |
calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? | |
calcium ; oxalate ; hydrate |
Spécification
Calcium oxalate monohydrate | |
H2O at 200° | |
Blanc | |
99.9985% (Metal basis) | |
MFCD00150039 | |
Slightly soluble in water. | |
O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
146.11 | |
146.11 (128.10 Anhydrous) | |
Hygroscopic | |
2.12 g/cm3 |
200°C | |
5794-28-5 | |
Poudre | |
C2H2CaO5 | |
calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:? | |
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L | |
calcium ; oxalate ; hydrate | |
165350 | |
Odorless | |
White powder |
Sécurité et traitement
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 209-260-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only