Learn More
Nitrure de calcium, morceaux marron, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
109.00€ - 1431.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12013-82-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Ca3N2 |
Numéro MDL | MFCD00015985 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013124.06 |
5 g |
109.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11372218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013124.18 |
50 g |
353.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013124.30 |
250 g |
1431.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Calcium nitride is used in the production of light-emitting diode (LED) phosphors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12013-82-0 | |
Ca3N2 | |
MFCD00015985 |
Spécification
Calcium nitride | |
12013-82-0 | |
Pièces | |
Ca3N2 | |
Insoluble in water. | |
Ammonia-like | |
2.63 |
1195°C | |
Marron | |
99% (Metals basis) | |
MFCD00015985 | |
148.25 | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
P210-P240-P241-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H228-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :4,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-592-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only