Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
20.10€ - 151.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13477-34-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CaN2O6·4H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 236.15 |
Numéro MDL | MFCD00149604 |
Clé InChI | ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate |
CID PubChem | 16211656 |
ChEBI | CHEBI:86159 |
Nom IUPAC | dinitrate de calcium tétrahydraté |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10433171
|
Thermo Scientific Acros
423530250 |
25 g | Flacon en plastique |
20.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10731452
|
Thermo Scientific Acros
423535000 |
500 g | Flacon en plastique |
46.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10494315
|
Thermo Scientific Acros
423530025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
151.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13477-34-4 | |
236.15 | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
16211656 | |
dinitrate de calcium tétrahydraté |
CaN2O6·4H2O | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
CHEBI:86159 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] |
Spécification
132.0°C | |
45.0°C | |
Blanc | |
Crystals | |
CaN2O6·4H2O | |
MFCD00149604 | |
calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate | |
ICSSIKVYVJQJND-UHFFFAOYSA-N | |
dinitrate de calcium tétrahydraté | |
16211656 | |
236.15 | |
Réactif ACS | |
1.8600g/mL |
Calcium nitrate tetrahydrate | |
13477-34-4 | |
5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) | |
99.0 to 103% (Complexometry) | |
Ca(NO3)2·4H2O | |
15, 1684 | |
Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2] | |
236.15 | |
CHEBI:86159 | |
≥99% | |
1.86 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : EW3000000
- Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.